Kluczowe dokumenty
SAB5700404
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-PKCalpha-S226produkowane u królików
Synonim(y):
AAG6, PKC alfa, PKC-alfa, PKCA, PRKACA, PRKCA
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
76
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.25 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer226)
informacje o genach
human ... PRKCA(5578)
Opis ogólny
Kinaza białkowa C (PKC) to rodzina kinaz białkowych specyficznych dla seryny i treoniny, które mogą być aktywowane przez wapń i drugi przekaźnik - diacyloglicerol. Członkowie rodziny PKC fosforylują wiele różnych docelowych białek i wiadomo, że są zaangażowani w różne szlaki sygnalizacji komórkowej. Członkowie rodziny PKC służą również jako główne receptory dla estrów forbolu, klasy promotorów nowotworów. Każdy członek rodziny PKC ma specyficzny profil ekspresji i uważa się, że odgrywa odrębną rolę w komórkach. Białko kodowane przez ten gen jest jednym z członków rodziny PKC. Kinaza ta odgrywa rolę w wielu różnych procesach komórkowych, takich jak adhezja komórek, transformacja komórek, punkt kontrolny cyklu komórkowego i kontrola objętości komórek. Badania nokautowe na myszach sugerują, że kinaza ta może być podstawowym regulatorem kurczliwości serca i gospodarki Ca(2+) w miocytach.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S226 ludzkiego PKCalpha (NP_002728.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)