Kluczowe dokumenty
SAB5700386
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-AURKA-T288wytwarzane u królika
Synonim(y):
AIK, ARK1, AURA, AURKA, BTAK, PPP1R47, STK15, STK6, STK7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
3.55 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr288)
informacje o genach
human ... AURKA(6790)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest kinazą regulowaną cyklem komórkowym, która wydaje się być zaangażowana w tworzenie i/lub stabilizację mikrotubul na biegunie wrzeciona podczas segregacji chromosomów. Kodowane białko znajduje się w centrosomie w komórkach interfazowych i na biegunach wrzeciona w mitozie. Gen ten może odgrywać rolę w rozwoju i progresji nowotworów. Przetworzony pseudogen tego genu został znaleziony na chromosomie 1, a nieprzetworzony pseudogen został znaleziony na chromosomie 10. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących to samo białko.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół T288 ludzkiej AURKA (NP_003591.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)