Kluczowe dokumenty
SAB5700385
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-SRC-S17produkowane u królików
Synonim(y):
ASV, SRC, SRC1, THC6, c-SRC, p60-Src
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59
60
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.81 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer17)
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
Gen ten jest wysoce podobny do genu v-src wirusa mięsaka Rous. Ten protoonkogen może odgrywać rolę w regulacji rozwoju embrionalnego i wzrostu komórek. Białko kodowane przez ten gen jest kinazą tyrozynowo-białkową, której aktywność może być hamowana przez fosforylację przez kinazę c-SRC. Mutacje w tym genie mogą być zaangażowane w złośliwą progresję raka okrężnicy. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S17 ludzkiego SRC (NP_005408.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)