Kluczowe dokumenty
SAB5700378
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-IKKalfa-S180 produkowane u królików
Synonim(y):
CHUK, IKBKA, IKK alfa, IKK-alfa, IKK1, IKKA, NFKBIKA, TCF16
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
84
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
3.27 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer180)
informacje o genach
human ... CHUK(1147)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych. Kodowane białko, składnik kompleksu białkowego aktywowanego cytokinami, który jest inhibitorem niezbędnego kompleksu czynnika transkrypcyjnego NF-kappa-B, fosforyluje miejsca, które wyzwalają degradację inhibitora poprzez szlak ubikwitynacji, aktywując w ten sposób czynnik transkrypcyjny.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S180 ludzkiej IKK alfa (NP_001269.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)