Kluczowe dokumenty
SAB5700376
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-BRCA1-S1524wytwarzane u królika
Synonim(y):
BRCA1, BRCAI, BRCC1, BROVCA1, FANCS, IRIS, PNCA4, PPP1R53, PSCP, RNF53
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
202-210
78-85
7
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.57mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1524)
informacje o genach
human ... BRCA1(672)
Opis ogólny
Gen ten koduje fosfoproteinę jądrową, która odgrywa rolę w utrzymaniu stabilności genomu, a także działa jako supresor nowotworu. Kodowane białko łączy się z innymi supresorami nowotworów, czujnikami uszkodzeń DNA i przekaźnikami sygnału, tworząc duży wielopodjednostkowy kompleks białkowy znany jako kompleks nadzoru genomu związany z BRCA1 (BASC). Produkt tego genu wiąże się z polimerazą RNA II, a poprzez domenę C-końcową oddziałuje również z kompleksami deacetylaz histonowych. Białko to odgrywa zatem rolę w transkrypcji, naprawie dwuniciowych pęknięć DNA i rekombinacji. Mutacje w tym genie są odpowiedzialne za około 40% dziedzicznych raków piersi i ponad 80% dziedzicznych raków piersi i jajnika. Alternatywny splicing odgrywa rolę w modulowaniu subkomórkowej lokalizacji i fizjologicznej funkcji tego genu. Dla tego genu opisano wiele wariantów transkryptu o alternatywnym splicingu, z których niektóre są mutacjami związanymi z chorobą, ale opisano pełną długość tylko niektórych z tych wariantów. Zidentyfikowano pokrewny pseudogen, który również znajduje się na chromosomie 17.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S1524 ludzkiego BRCA1 (NP_009225.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)