Kluczowe dokumenty
SAB5700342
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-Camk2a-T286produkowane u królików
Synonim(y):
CAMK2A, CAMKA
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22
54
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.8 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr286)
informacje o genach
human ... Camk2a(815)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych oraz do podrodziny kinaz białkowych zależnych od Ca(2+)/kalmoduliny. Sygnalizacja wapniowa ma kluczowe znaczenie dla kilku aspektów plastyczności w synapsach glutaminergicznych. Ta zależna od kalmoduliny wapniowa kinaza białkowa składa się z czterech różnych łańcuchów: alfa, beta, gamma i delta. Łańcuch alfa kodowany przez ten gen jest wymagany do hipokampalnego długotrwałego wzmocnienia (LTP) i uczenia się przestrzennego. Oprócz aktywności zależnej od kalmoduliny wapnia (CaM), białko to może ulegać autofosforylacji, co skutkuje aktywnością niezależną od CaM. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym T286 ludzkiego Camk2a
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)