Kluczowe dokumenty
SAB5700323
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-RB-S795wytwarzane u królika
Synonim(y):
OSRC, PPP1R130, RB, RB1, Rb, p105-Rb, pRb, pp110
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
106
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.52 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer795)
informacje o genach
human ... RB1(5925)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest negatywnym regulatorem cyklu komórkowego i było pierwszym odkrytym genem supresorowym nowotworu. Kodowane białko stabilizuje również konstytutywną heterochromatynę w celu utrzymania ogólnej struktury chromatyny. Aktywna, hipofosforylowana forma białka wiąże czynnik transkrypcyjny E2F1. Wady tego genu są przyczyną raka siatkówczaka (RB) u dzieci, raka pęcherza moczowego i mięsaka kościopochodnego.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S795 ludzkiego RB (NP_000312.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)