Kluczowe dokumenty
SAB5700302
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-Jun-T239produkowane u królików
Synonim(y):
AP-1, AP1, JUN, c, c-Jun
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.31 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr239)
informacje o genach
human ... JUN(3725)
Opis ogólny
Gen ten jest przypuszczalnym genem transformującym wirusa mięsaka ptasiego 17. Koduje białko, które jest bardzo podobne do białka wirusowego i które oddziałuje bezpośrednio z określonymi docelowymi sekwencjami DNA w celu regulacji ekspresji genów. Gen ten jest bezintronowy i jest mapowany na 1p32-p31, region chromosomalny zaangażowany zarówno w translokacje, jak i delecje w ludzkich nowotworach złośliwych.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół T239 ludzkiego Jun (NP_002219.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)