Kluczowe dokumenty
SAB5700267
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NDUFA7produkowane u królika
Synonim(y):
B14.5a, CI-B14.5a, NDUFA7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
12
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.07 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFA7(4701)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę oksydoreduktazy NADH:ubichinon (kompleks I), która jest kompleksem wielobiałkowym zlokalizowanym w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Kompleks I funkcjonuje w przenoszeniu elektronów z NADH do łańcucha oddechowego.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-113 ludzkiego NDUFA7 (NP_004992.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)