Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB5700265
Sigma-Aldrich
Anti-OXCT1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
OXCT, OXCT1, SCOT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
13
56
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
3.7 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OXCT1(5019)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the 3-oxoacid CoA-transferase gene family. The encoded protein is a homodimeric mitochondrial matrix enzyme that plays a central role in extrahepatic ketone body catabolism by catalyzing the reversible transfer of coenzyme A from succinyl-CoA to acetoacetate. Mutations in this gene are associated with succinyl CoA:3-oxoacid CoA transferase deficiency.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 261-520 of human OXCT1 (NP_000427.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1