Kluczowe dokumenty
SAB5700254
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CASTprodukowane u królików
Synonim(y):
BS-17, CAST, PLACK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63
71- 84
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.96 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAST(831)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest endogennym inhibitorem kalpainy (zależnej od wapnia proteazy cysteinowej). Składa się z N-końcowej domeny L i czterech powtarzających się domen hamujących kalpainę (domeny 1-4) i bierze udział w proteolizie białka prekursorowego amyloidu. System kalpaina/kalpastatyna jest zaangażowany w liczne procesy fuzji błon, takie jak egzocytoza pęcherzyków nerwowych oraz agregacja płytek krwi i krwinek czerwonych. Uważa się również, że kodowane białko wpływa na poziom ekspresji genów kodujących białka strukturalne lub regulatorowe. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 550-650 ludzkiego CAST (NP_001177371.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)