Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700231
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SMARCC1produkowane u królików
Synonim(y):
BAF155, CRACC1, Rsc8, SMARCC1, SRG3, SWI3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
122
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.06 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCC1(6599)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek SWI/SNF, której członkowie wykazują aktywność helikazy i ATPazy i które, jak się uważa, regulują transkrypcję niektórych genów poprzez zmianę struktury chromatyny wokół tych genów. Kodowane białko jest częścią dużego zależnego od ATP kompleksu remodelującego chromatynę SNF/SWI i zawiera przewidywany motyw suwaka leucynowego typowy dla wielu czynników transkrypcyjnych.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 80-320 ludzkiego SMARCC1 (NP_003065.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)