Key Documents
SAB5700204
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
ARHGEF1, GEF1, LBCL2, LSC, P115-RHOGEF, SUB1.5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
102
104
105
98
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
1.07 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGEF1(9138)
Opis ogólny
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein may form complex with G proteins and stimulate Rho-dependent signals. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been defined.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 783-912 of human ARHGEF1 (NP_004697.2).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1