Kluczowe dokumenty
SAB5700186
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PDCD4produkowane u królików
Synonim(y):
H731, PDCD4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
50
51
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1.2 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD4(27250)
Opis ogólny
Gen ten jest supresorem nowotworu i koduje białko, które wiąże się z eukariotycznym czynnikiem inicjacji translacji 4A1 i hamuje jego funkcję poprzez zapobieganie wiązaniu RNA. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-260 ludzkiego PDCD4 (NP_055271.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)