Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700142
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CSNK1Eprodukowane u królików
Synonim(y):
CKIepsilon, CSNK1E, HCKIE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
2.21 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSNK1E(1454)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest kinazą białkową serynowo-treoninową i członkiem rodziny białek kinazy kazeinowej I, której członkowie są zaangażowani w kontrolę procesów cytoplazmatycznych i jądrowych, w tym replikacji i naprawy DNA. Kodowane białko znajduje się w cytoplazmie jako monomer i może fosforylować różne białka, w tym siebie. Wykazano, że białko to fosforyluje okres, białko rytmu okołodobowego. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 247-416 ludzkiego CSNK1E (NP_689407.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)