Kluczowe dokumenty
SAB5700136
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NSDHLwytwarzane u królika
Synonim(y):
H105E3, NSDHL, SDR31E1, XAP104
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
2.36 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NSDHL(50814)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym i bierze udział w biosyntezie cholesterolu. Mutacje w tym genie są związane z zespołem CHILD, który jest sprzężonym z chromosomem X dominującym zaburzeniem metabolizmu lipidów z zaburzoną biosyntezą cholesterolu i zwykle śmiertelnym u mężczyzn. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu z różnymi 5′ UTR.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-240 ludzkiego NSDHL (NP_057006.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)