Kluczowe dokumenty
SAB5700126
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IDEwytwarzane u królika
Synonim(y):
IDE, INSULYSIN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
117
54
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
2.22 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDE(3416)
Opis ogólny
Gen ten koduje metalopeptydazę cynkową, która degraduje wewnątrzkomórkową insulinę, a tym samym kończy aktywność insuliny, a także uczestniczy w międzykomórkowej sygnalizacji peptydowej poprzez degradację różnych peptydów, takich jak glukagon, amylina, bradykinina i kallidyna. Preferencyjne powinowactwo tego enzymu do insuliny skutkuje zależnym od insuliny hamowaniem degradacji innych peptydów, takich jak beta-amyloid. Niedobory funkcji tego białka są związane z chorobą Alzheimera i cukrzycą typu 2, ale nie wykazano, aby mutacje w tym genie były przyczyną tych chorób. Białko to lokalizuje się głównie w cytoplazmie, ale w niektórych typach komórek lokalizuje się w przestrzeni pozakomórkowej, błonie komórkowej, peroksysomach i mitochondrium. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Opisano dodatkowe warianty transkryptu, ale nie zostały one zweryfikowane eksperymentalnie.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-250 ludzkiego IDE (NP_004960.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)