SAB5700121
Anti-Acetyl-Histone H3-K36 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
H3.4, H3/g, H3FT, H3t, HIST1H3A, HIST3H3, Histone H3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.77 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys36)
informacje o genach
human ... H3-4(8290)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1