Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700120
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PTPN1produkowane u królików
Synonim(y):
PTP1B, PTPN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.9 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem założycielem rodziny fosfataz tyrozynowych (PTP), która została wyizolowana i zidentyfikowana na podstawie jej aktywności enzymatycznej i sekwencji aminokwasowej. PTP katalizują hydrolizę monoestrów fosforanowych specyficznie na resztach tyrozyny. Członkowie rodziny PTP dzielą wysoce konserwatywny motyw katalityczny, który jest niezbędny dla aktywności katalitycznej. Wiadomo, że PTP są cząsteczkami sygnalizacyjnymi, które regulują różne procesy komórkowe, w tym wzrost komórek, różnicowanie, cykl mitotyczny i transformację onkogenną. Wykazano, że PTP działa jako negatywny regulator sygnalizacji insulinowej poprzez defosforylację reszt fosfotryozyny kinazy receptora insulinowego. Wykazano również, że PTP dephosforyluje kinazę receptora naskórkowego czynnika wzrostu, a także kinazy JAK2 i TYK2, co wskazuje na rolę tego PTP w kontroli wzrostu komórek i odpowiedzi komórek na stymulację interferonem. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 281-435 ludzkiego PTPN1 (NP_002818.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)