Kluczowe dokumenty
SAB5700111
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PDCD10produkowane u królików
Synonim(y):
CCM3, PDCD10, TFAR15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1.82 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD10(11235)
Opis ogólny
Gen ten koduje ewolucyjnie konserwowane białko związane z apoptozą komórek. Białko to oddziałuje z kinazą serynowo-treoninową MST4 w celu modulowania szlaku kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK). Wchodzi również w interakcje i jest fosforylowane przez kinazę serynowo-treoninową 25 i uważa się, że funkcjonuje w szlaku sygnałowym niezbędnym do rozwoju naczyń krwionośnych. Mutacje w tym genie są jedną z przyczyn malformacji jamistych mózgu, które są malformacjami naczyniowymi powodującymi drgawki i krwotoki mózgowe. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-212 ludzkiego PDCD10 (NP_009148.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)