Kluczowe dokumenty
SAB5700109
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MAPK6produkowane u królików
Synonim(y):
ERK3, HsT17250, MAPK6, PRKM6, p97MAPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
82
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
2.99 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK6(5597)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr i jest najbliżej spokrewnione z kinazami białkowymi aktywowanymi mitogenami (kinazami MAP). Kinazy MAP, znane również jako kinazy regulowane sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK), są aktywowane poprzez kaskady fosforylacji białek i działają jako punkty integracji wielu sygnałów biochemicznych. Kinazy te zlokalizowane są w jądrze komórkowym, a ich aktywacja w fibroblastach następuje po podaniu surowicy lub estrów forbolu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 372-721 ludzkiego MAPK6 (NP_002739.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)