Kluczowe dokumenty
SAB5700103
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2K2/MEK2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
CFC4, MAP2K2, MAPKK2, MEK2, MKK2, PRKMK2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-MAP2K2produkowane u królików,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.41 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP2K2(5605)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest kinazą białkową o podwójnej specyficzności, która należy do rodziny kinaz MAP. Wiadomo, że kinaza ta odgrywa kluczową rolę w transdukcji sygnału mitogennego czynnika wzrostu. Fosforyluje, a tym samym aktywuje MAPK1/ERK2 i MAPK2/ERK3. Sama aktywacja tej kinazy jest zależna od fosforylacji Ser/Thr przez kinazy kinazy MAP. Mutacje w tym genie powodują zespół sercowo-facetowo-skórny (zespół CFC), chorobę charakteryzującą się wadami serca, upośledzeniem umysłowym i charakterystycznymi rysami twarzy podobnymi do tych występujących w zespole Noonan. Hamowanie lub degradacja tej kinazy jest również zaangażowana w patogenezę Yersinia i wąglika. Dla tego genu zidentyfikowano pseudogen, który znajduje się na chromosomie 7.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego MAP2K2 (NP_109587.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)