Kluczowe dokumenty
SAB5700094
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ABCG2wytwarzane u królika
Synonim(y):
ABC15, ABCG2, ABCP, BCRP, BCRP1, BMDP, CD338, CDw338, EST157481, GOUT1, MRX, MXR, MXR-1, MXR1, UAQTL1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
67
72
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
3.17 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCG2(9429)
Opis ogólny
Związane z błoną białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding cassette). Białka ABC transportują różne cząsteczki przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Geny ABC są podzielone na siedem różnych podrodzin (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Białko to należy do podrodziny White. Alternatywnie określane jako białko oporności na raka piersi, białko to funkcjonuje jako transporter ksenobiotyków, który może odgrywać główną rolę w oporności wielolekowej. Prawdopodobnie służy jako komórkowy mechanizm obronny w odpowiedzi na ekspozycję na mitoksantron i antracyklinę. Znaczną ekspresję tego białka zaobserwowano w łożysku, co może sugerować potencjalną rolę tej cząsteczki w tkance łożyska. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 260-395 ludzkiego ABCG2 (NP_004818.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)