Kluczowe dokumenty
SAB5700081
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IKBKGprodukowane u królików
Synonim(y):
AMCBX1, FIP-3, FIP3, Fip3p, IKBKG, IKK-gamma, IKKAP1, IKKG, IMD33, IP, IP1, IP2, IPD2, NEMO, ZC2HC9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36
48
55
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg/ml
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IKBKG(8517)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę regulatorową kompleksu inhibitora kinazy kappaB (IKK), który aktywuje NF-kappaB, powodując aktywację genów zaangażowanych w stan zapalny, odporność, przeżycie komórek i inne szlaki. Mutacje w tym genie skutkują nietrzymaniem moczu, hipohidrotyczną dysplazją ektodermalną i kilkoma innymi rodzajami niedoborów odporności. Pseudogen wysoce podobny do tego locus znajduje się w sąsiednim regionie chromosomu X.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-419 ludzkiego IKBKG (NP_003630.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)