Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700079
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PRKAB1produkowane u królików
Synonim(y):
AMPK, HAMPKb, PRKAB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.94 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKAB1(5564)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką regulatorową kinazy białkowej aktywowanej AMP (AMPK). AMPK jest heterotrimerem składającym się z podjednostki katalitycznej alfa oraz niekatalitycznych podjednostek beta i gamma. AMPK jest ważnym enzymem wyczuwającym energię, który monitoruje stan energetyczny komórki. W odpowiedzi na komórkowe stresy metaboliczne, AMPK jest aktywowany, a tym samym fosforyluje i inaktywuje karboksylazę acetylo-CoA (ACC) i reduktazę beta-hydroksy-beta-metyloglutarylo-CoA (HMGCR), kluczowe enzymy zaangażowane w regulację biosyntezy de novo kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Podjednostka ta może być pozytywnym regulatorem aktywności AMPK. Wykazano, że mirystoilacja i fosforylacja tej podjednostki wpływa na aktywność enzymu i lokalizację komórkową AMPK. Podjednostka ta może również służyć jako cząsteczka adaptorowa pośrednicząca w połączeniu kompleksu AMPK.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-80 ludzkiego PRKAB1 (NP_006244.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)