Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700057
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-KDM1produkowane u królików
Synonim(y):
AOF2, BHC110, CPRF, KDM1, KDM1A, LSD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
92
95
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
3.01 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDM1A(23028)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko jądrowe zawierające domenę SWIRM, motyw wiążący FAD i domenę oksydazy aminowej. Białko to jest składnikiem kilku kompleksów deacetylazy histonowej, chociaż wycisza geny, działając jako demetylaza histonowa. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 130-380 ludzkiego KDM1 (NP_055828.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)