Key Documents
SAB5700040
Sigma-Aldrich
Anti-CANT1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
CANT1, DBQD, DBQD1, SCAN-1, SCAN1, SHAPY
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27
38
44
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.05 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CANT1(124583)
Opis ogólny
This protein encoded by this gene belongs to the apyrase family. It functions as a calcium-dependent nucleotidase with a preference for UDP. Mutations in this gene are associated with Desbuquois dysplasia with hand anomalies. Alternatively spliced transcript variants have been noted for this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 102-401 of human CANT1 (NP_001153245.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1