Kluczowe dokumenty
SAB5600133
Sigma-Aldrich
Anti-PLAP antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM317, purified immunoglobulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM317, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALPP(250)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z ludzką PLAP (łożyskową fosfatazą alkaliczną).
Immunogen
Peptyd odpowiadający N-końcowi ludzkiej PLAP (fosfatazy alkalicznej łożyska)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu, 1% BSA i 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)