Key Documents
SAB56000326
Sigma-Aldrich
Anti-Prostein (SLC45A3) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM426, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
Prostate cancer-associated protein 6, Prostein, Solute carrier family 45 member 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM426, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:400
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC45A3(85414)
Specyficzność
This antibody reacts to human Prostein
Immunogen
A peptide corresponding to the C-terminus of human Prostein
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2