Kluczowe dokumenty
SAB5500160
Sigma-Aldrich
Anti-PAX-5 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP34, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1490,00 zł
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1490,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP34, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chicken, mouse, dog
metody
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:50
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX5(5079)
Opis ogólny
PAX-5 jest białkiem aktywującym specyficznym dla komórek B (BSAP). Na wczesnych etapach rozwoju komórek B, PAX-5 wpływa na ekspresję kilku genów specyficznych dla komórek B, takich jak CD19 i CD20. PAX-5 ulega ekspresji głównie w pro-, pre- i dojrzałych komórkach B, ale nie w komórkach plazmatycznych. Co ciekawe, mRNA PAX-5 jest przejściowo wykrywane w mezencefalonie i rdzeniu kręgowym podczas embriogenezy. Ekspresja przesuwa się następnie do wątroby płodu i koreluje z początkiem limfopoezy B. Wskazuje to, że PAX-5 jest ważny w rozwoju komórek B, ale może również odgrywać rolę w prawidłowym rozwoju neuronów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z C-końca ludzkiego białka PAX-5.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Wang et al.
Oncology letters, 11(5), 3091-3096 (2016-04-29)
The current study presents a case of cluster of differentiation (CD)56+ myeloid sarcoma in a patient that initially presented with skin lesions, and provides evidence for the clinical and differential diagnosis of myeloid sarcoma. The patient of the present case