Kluczowe dokumenty
SAB5500054
Sigma-Aldrich
Anti-CD23 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP23, tissue culture supernatant
Wybierz wielkość
100 μL
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP23, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCER2(2208)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD23 jest glikoproteiną o masie 45 kDa, która jest obecna na subpopulacji świeżo wyizolowanych komórek B krwi obwodowej i migdałków oraz ulega silnej ekspresji na limfoblastach B transformowanych wirusem EBV. Cząsteczka CD23 jest identyczna z receptorem IgE o niskim powinowactwie występującym na komórkach B. Ekspresja CD23 została wykryta w komórkach nowotworowych pochodzących z przypadków przewlekłej białaczki limfocytarnej z komórek B i niektórych przypadków chłoniaka centroblastycznego/centrocytarnego.
Immunogen
Rekombinowane białko kodujące aa 48-248 ludzkiego CD23.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego dostarczonego jako supernatant hodowli tkankowej w buforze TBS/1% BSA o pH 7,5 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)