Kluczowe dokumenty
SAB5300526
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CANX antibody produced in mouse
clone 3H4A7, ascites fluid
Synonim(y):
CANX, CNX, P90
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H4A7, monoclonal
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CANX(821)
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to aa (CEAAEERPWLWVVYILTVAL) of human Calnexin, conjugated to KLH.
Mouse monoclonal antibody raised against Calnexin
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)