Kluczowe dokumenty
SAB5300513
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BECN1 antibody produced in mouse
clone 2A4, ascites fluid
Synonim(y):
ATG6, BECN1, VPS30, beclin1
Wybierz wielkość
100 μL
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (d)
FACS
IHC
WB
klon:
2A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
2
metody:
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A4, monoclonal
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BECN1(8678)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human BECN1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against BECN1
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tahereh Kashkoulinejad-Kouhi et al.
Oncology reports, 45(2), 665-679 (2021-01-09)
Cisplatin treatment confers the relative resistance to MCF-7 cells as compared to other breast cancer cell lines. One principal reason is that chemotherapeutic agents induce autophagy in these cells to inhibit apoptosis. Binding immunoglobulin protein (BiP), a master regulator of unfolded
Jia Wang et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 4210-4218 (2015-06-18)
The aim of the present study was to determine whether liraglutide (LRG), a long acting glucagon-like peptide 1 analogue, exerted a protective effect on free fatty acid (FFA)‑treated pancreatic β‑cells via activating autophagy. INS‑1 insulinoma pancreatic islet cell lines were