Kluczowe dokumenty
SAB5300290
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GATA4 antibody produced in mouse
clone 6H10, ascites fluid
Synonim(y):
MGC126629
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H10, monoclonal
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GATA4(2626)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human GATA4 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against GATA4
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3