Merck
SAB5300265
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin 5 antibody produced in mouse
clone 1E1, ascites fluid
Synonim(y):
CK5, K5, KRT5, KRT5A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E1, monoclonal
masa cząsteczkowa
62.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT5(3852)
Immunogen
Purified recombinant fragment of Cytokeratin 5 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against Cytokeratin 5
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Longlong Si et al.
Nature biomedical engineering, 5(8), 815-829 (2021-05-05)
The rapid repurposing of antivirals is particularly pressing during pandemics. However, rapid assays for assessing candidate drugs typically involve in vitro screens and cell lines that do not recapitulate human physiology at the tissue and organ levels. Here we show