Key Documents
SAB5300229
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NTRK3 antibody produced in mouse
clone 7H6, ascites fluid
Synonim(y):
TRKC, gp145(trkC)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7H6, monoclonal
masa cząsteczkowa
94 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTRK3(4916)
Immunogen
Purified recombinant extracellular fragment of human NTRK3 (aa32-429) fused with hIgGFc tag expressed in HEK293 cells.
Mouse monoclonal antibody raised against NTRK3
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.