Kluczowe dokumenty
SAB5202515
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-7-Ketocholesterol-Atto 680 antibody produced in mouse
clone 3F7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Atto 680 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
izotyp
IgG3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
Synthetic 7-Ketocholesterol conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)