Merck
SAB5201860
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PP5 antibody produced in mouse
clone 12F7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12F7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP5C(5536)
Powiązane kategorie
Immunogen
Full length human PP5 protein
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2