Merck
SAB5201804
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC beta-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 7B8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
87kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Synthetic peptide from the C-terminal of Rat ENaC beta (aa. 617-638)
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2