Kluczowe dokumenty
SAB5201487
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ocrl/Inpp5B - Atto 633 antibody produced in mouse
clone S166A-26, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-EC 3.1.3.36 antibody, Anti-INPP5F, Anti-LOCR, Anti-NPHL2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Atto 633 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S166A-26, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 100 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... OCRL(4952)
Immunogen
Fusion protein amino acids 1-901 (full-length) of human INPP5F. Rat: 93% identity (845/904 amino acids identical). Mouse: 91% identity (824/901 amino acids identical) ~50% identity with INPP5b.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)