Kluczowe dokumenty
SAB5201403
Sigma-Aldrich
Monoklonalna anty-mitofusyna- biotyna
clone S153-5, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-CMT2A, Anty-CPRP1,, Anty-KIAA0214, Anty-mitochondrialnyczynnik regulujący montaż, Gen supresorowy przeciw hiperplazji
Wybierz wielkość
100 μG
2530,00 zł
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S153-5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 90 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Mfn2(170731)
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 370-600 (cytoplazmatyczny N-terminus) mysiej Mitofusin-2. Szczur: 97% identyczności (226/231 aminokwasów identycznych). Człowiek: 92% identyczności (214/231 aminokwasów identycznych) ~55% identyczności z Mitofusin-1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)