Kluczowe dokumenty
SAB5201210
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Lrrk2/Dardarin - Rpe antibody produced in mouse
clone S138-6, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Dardarin, Anti-Leucine-rich repeat kinase 2, Anti-PARK8, Anti-RIP7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S138-6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 200 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRK2(120892)
Immunogen
Fusion protein, amino acids 1-500 (N-terminus) of human LRRK2. 83% identical in mouse and rat. No significant identity with LRRK1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1