Kluczowe dokumenty
SAB5201187
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Lrrk2/Dardarin - Biotin antibody produced in mouse
clone S231B-34, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Dardarin, Anti-Leucine-rich repeat kinase 2, Anti-PARK8, Anti-RIP7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
biotin conjugate
application:
ICC
IHC
WB
klon:
S231B-34, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human, rat
citations:
3
metody:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S231B-34, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 200 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRK2(120892)
Opis ogólny
Leucine rich repeat kinase 2 (LRRK2) is a large protein containing protein-protein interaction region enclosing two main domains for : central kinase and GTPase.
Immunogen
Fusion protein amino acids 841-960 of human LRRK2. 81% identical in mouse, 80% identical in rat. <30% identity with LRRK1.
Działania biochem./fizjol.
Mutation in the leucine rich repeat kinase 2 (LRRK2) gene causes familial Parkinson′s disease (PD) and sporadic PD. Mitochondrial dysfunction is observed as a result of LRRK2 gene variation.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
LRRK2 mediated Rab8a phosphorylation promotes lipid storage
Yu M, et al.
Lipids in Health and Disease, 17(1), 34-34 (2018)
Case-control analysis of leucine-rich repeat kinase 2 protective variants in Alzheimer's disease
Ng ASL, et al.
Neurobiology of Aging, 64, 157-e7-157-e7 (2018)
Decreased sirtuin deacetylase activity in LRRK2 G2019S iPSC-derived dopaminergic neurons
Schwab AJ, et a.
Stem Cell Reports, 9(6), 1839-1852 (2017)