SAB5200903
Monoclonal Anti-Glun2A/Nr2A - Percp antibody produced in mouse
clone S327-95, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-GRIN2A, Anti-HNR2A, Anti-NMDA 2A
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S327-95, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 170 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Grin2a(24409)
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1