Kluczowe dokumenty
SAB5200741
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Pannexin - Percp antibody produced in mouse
clone S121A-31, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-MGC119432, Anti-PANX2, Anti-PX2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S121A-31, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Immunogen
Fusion protein amino acids 11-664 (all but first 10 amino acids, encompassing extracellular and cytoplasmic domains) of rat Pannexin-2
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)