Kluczowe dokumenty
SAB5200561
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Glun1-Nr1 - Percp antibody produced in mouse
clone S308-48, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-GRIN1, Anti-MRD8, Anti-NMDAR1
Wybierz wielkość
100 μG
2760,00 zł
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S308-48, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 105 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Fusion protein amino acids 42-361 (extracellular N-terminus) of rat NR1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)