Kluczowe dokumenty
SAB5200424
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-Gaba-Breceptor 1 - Atto 594
clone S93A-49, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-GABA-Breceptor 1, Anty-GPRC3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Atto 594 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S93A-49, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 115 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Wykrywa ~115 kDa. Brak reaktywności krzyżowej z GABA(B)R2
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 873-977 (cytoplazmatyczny C-koniec) szczurzego GABA(B)R1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)