Merck
SAB5200280
Monoklonalny anty-Vglut2- Atto 594
clone S29-29, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-DNPI,, Anty-SLC17A6, Anty-różnicowaniezwiązane z BNPI
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
Atto 594 conjugate
Clone:
S29-29, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
Atto 594 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S29-29, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 60 kDa
species reactivity
mouse, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 501-582 (cytoplazmatyczny C-koniec) szczurzego VGlut2
Biochem/physiol Actions
Wykrywa ~60 kDa.
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SAB5200280-100UG04061832155654