Kluczowe dokumenty
SAB5200214
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-Hsp70- Apc
clone 7FB, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-DHsp70, Anty-Dm-hsp70, Anty-Hsp70Bb
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7FB, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 70 kDa
reaktywność gatunkowa
Drosophila
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Drosophila melanogaster ... Hsp70Bb(48582)
Specyficzność
Wykrywa indukowaną ciepłem formę HSP70, ~70 kDa.
Immunogen
Przygotowany z komórek hodowli tkankowej Drosophila poddanych szokowi termicznemu w temperaturze 36,5◦C przez 3 godziny i wyizolowany przy użyciu SDS PAGE.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)