Kluczowe dokumenty
SAB5200176
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Grp78 - Atto 700 antibody produced in mouse
clone 3C5-1A4, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-AL022860, Anti-Endoplasmic reticulum lumenal, Anti-HSPA5, Anti-Heat shock 70 kDa protein 5, Anti-MIF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Atto 700 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C5-1A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 70 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Specyficzność
Detects a protein with a mass of ~78kDa corresponding to GRP78
Immunogen
Full-length recombinant rat GRP78
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)